Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parvalbumin / PVALB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parvalbumin / PVALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001302461.1
ID gene (immissione) 5816
Nome Parvalbumin / PVALB Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16014150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16034150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16024150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16044150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16054150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16064150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6558-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001302461.1
Parvalbumin / PVALB Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5816
Research Use Only
PVALB
Recombinant Protein
E. coli
SMTDLLNAED IKKAVGAFSA TDSFDHKKFF QMVGLKKKSA DDVKKVFHML DKDKSGFIEE DELGFILKGF SPDARDLSAK ETKMLMAAGD KDGDGKIGVD EFSTLVAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.