missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human PCID2 His Protein

Codice prodotto. 18252260 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
0.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18252260 0.1 mg 0.10mg
18265930 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18252260 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2518160.1MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 80-399 of Human PCID2 The Recombinant Human PCID2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PCID2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 1mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 0.4M UREA
ID gene (immissione) 55795
Peso molecolare TMW: 39.3kDa
Quantità 0.1 mg
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene CSN12-like protein, DKFZp686C20226, F10, FLJ11305, FLJ99362, MGC16774, PCI domain containing 2, PCI domain-containing protein 2
Nome comune PCID2
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >85%, by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.