Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001316857.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 57546 |
Nome | PDP2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16062661
|
enQuireBio™
QP8098-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16082661
|
enQuireBio™
QP8098-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072661
|
enQuireBio™
QP8098-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092661
|
enQuireBio™
QP8098-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002671
|
enQuireBio™
QP8098-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16012671
|
enQuireBio™
QP8098-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001316857.1 | |
PDP2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57546 | |
Research Use Only | |
PDP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STEEDDFHLQ LSPEQINEVL RAGETTHKIL DLESRVPNSV LRFESNQLAA NSPVEDRRGV ASCLQTNGLM FGIFDGHGGH ACAQAVSERL FYYVAVSLMS HQTLEHMEGA MESMKPLLPI LHWLKHPGDS IYKDVTSVHL DHLRVYWQEL LDLHMEMGLS IEEALMYSFQ RLDSDISLEI QAPLEDEVTR NLSLQVAFSG ATACMAHVDG IHLHVANAGD CRAILGVQED NGMWSCLPLT RDHNAWNQAE LSRLKREHPE SEDRTIIMED RLLGVLIPCR AFGDVQLKWS KELQRSILER GFNTEALNIY QFTPPHYYTP PYLTAEPEVT YHRLRPQDKF LVLASDGLWD MLSNEDVVRL VVGHLAEADW HKTDLAQRPA NLGLMQSLLL QRKASGLHEA DQNAATRLIR HAIGNNEYGE MEAERLAAML TLPEDLARMY RDDITVTVVY FNSESIGAYY KGG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |