Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDRG1 / C20orf126 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDRG1 / C20orf126, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8155-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16062951
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_110442.1
PDRG1 / C20orf126 Protein
Research Use Only
PDRG1
Recombinant Protein
E. coli
MLSPEAERVL RYLVEVEELA EEVLADKRQI VDLDTKRNQN REGLRALQKD LSLSEDVMVC FGNMFIKMPH PETKEMIEKD QDHLDKEIEK LRKQLKVKVN RLFEAQGKPE LKGFNLNPLN QDELKALKVI LKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81572
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol