Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZD11 / PDZK11 / PISP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7680-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060141
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057568.1
PDZD11 / PDZK11 / PISP Protein
Research Use Only
PDZD11
Recombinant Protein
E. coli
MDSRIPYDDY PVVFLPAYEN PPAWIPPHER VHHPDYNNEL TQFLPRTITL KKPPGAQLGF NIRGGKASQL GIFISKVIPD SDAHRAGLQE GDQVLAVNDV DFQDIEHSKA VEILKTAREI SMRVRFFPYN YHRQKERTVH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51248
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol