Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEPD Protein
A cDNA sequence encoding the PEPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PEPD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952229
|
enQuireBio™
QP13008-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942229
|
enQuireBio™
QP13008-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932229
|
enQuireBio™
QP13008-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PEPD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PEPD protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATGP SFWLGNETLK VPLALFALNR QRLCERLRKN PAVQAGSIVV LQGGEETQRY CTDTGVLFRQ ESFFHWAFGV TEPGCYGVID VDTGKSTLFV PRLPASHATW MGKIHSKEHF KEKYAVDDVQ YVDEIASVLT SQKPSVLLTL RGVNTDSGSVCREASFDGIS KFEVNNTILH PEIVECRVFK TDMELEVLRY TNKISSEAHR EVMKAVKVGM KEYELESLFE HYCYSRGGMR HSSYTCICGS GENSAVLHYG HAGAPNDRTI QNGDMCLFDM GGEYYCFASD ITCSFPANGK FTADQKAVYE AVLRSSRAVM GAMKPGVWWP DMHRLADRIH LEELAHMGIL SGSVDAMVQA HLGAVFMPHG LGHFLGIDVH DVGGYPEGVE RIDEPGLRSL RTARHLQPGM VLTVEPGIYF IDHLLDEALA DPARASFLNR EVLQRFRGFG GVRIEEDVVV TDSGIELLTC VPRTVEEIEA CMAGCDKAFT PFSGPK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |