Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Periostin Protein
A cDNA sequence encoding the Periostin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome Periostin Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15912239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15992229
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15902239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13009-HIS-HEK-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Periostin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MGHHHHHHHH HHSSGHIEGR HMRNNHYDKI LAHSRIRGRD QGPNVCALQQ ILGTKKKYFS TCKNWYKKSI CGQKTTVLYE CCPGYMRMEG MKGCPAVLPI DHVYGTLGIV GATTTQRYSD ASKLREEIEG KGSFTYFAPS NEAWDNLDSD IRRGLESNVN VELLNALHSH MINKRMLTKD LKNGMIIPSM YNNLGLFINH YPNGVVTVNC ARIIHGNQIA TNGVVHVIDR VLTQIGTSIQ DFIEAEDDLS SFRAAAITSD ILEALGRDGH FTLFAPTNEA FEKLPRGVLE RFMGDKVASEALMKYHILNT LQCSESIMGG AVFETLEGNT IEIGCDGDSI TVNGIKMVNK KDIVTNNGVI HLIDQVLIPD SAKQVIELAG KQQTTFTDLV AQLGLASALR PDGEYTLLAP VNNAFSDDTL SMVQRLLKLI LQNHILKVKV GLNELYNGQI LETIGGKQLR VFVYRTAVCI ENSCMEKGSK QGRNGAIHIF REIIKPAEKS LHEKLKQDKR FSTFLSLLEA ADLKELLTQP GDWTLFVPTN DAFKGMTSEE KEILIRDKNA LQNIILYHLT PGVFIGKGFE PGVTNILKTT QGSKIFLKEV NDTLLVNELK SKESDIMTTN GVIHVVDKLL YPADTPVGND QLLEILNKLI KYIQIKFVRG STFKEIPVTV Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.