Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxiredoxin 1 / PRDX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
255.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001189360.1
ID gene (immissione) 5052
Nome Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16064171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16054171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16084171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16074171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8352-EC-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001189360.1
Peroxiredoxin 1 / PRDX1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5052
Research Use Only
PRDX1
Recombinant Protein
E. coli
MSSGNAKIGH PAPNFKATAV MPDGQFKDIS LSDYKGKYVV FFFYPLDFTF VCPTEIIAFS DRAEEFKKLN CQVIGASVDS HFCHLAWVNT PKKQGGLGPM NIPLVSDPKR TIAQDYGVLK ADEGISFRGL FIIDDKGILR QITVNDLPVG RSVDETLRLV QAFQFTDKHG EVCPAGWKPG SDTIKPDVQK SKEYFSKQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.