Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peroxisomal multifunctional enzyme type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000405.1
ID gene (immissione) 3295
Nome Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16017811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16057811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16027811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16047811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16067811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16037811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9186-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000405.1
Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3295
Research Use Only
HSD17B4
Recombinant Protein
Yeast
MGSPLRFDGR VVLVTGAGAG LGRAYALAFA ERGALVVVND LGGDFKGVGK GSLAADKVVE EIRRRGGKAV ANYDSVEEGE KVVKTALDAF GRIDVVVNNA GILRDRSFAR ISDEDWDIIH RVHLRGSFQV TRAAWEHMKK QKYGRIIMTS SASGIYGNFG QANYSAAKLG LLGLANSLAI EGRKSNIHCN TIAPNAGSRM TQTVMPEDLV EALKPEYVAP LVLWLCHESC EENGGLFEVG AGWIGKLRWE RTLGAIVRQK NHPMTPEAVK ANWKKICDFE NASKPQSIQE STGSIIEVLS KIDSEGGVSA NHTSRATSTA TSGFAGAIGQ KLPPFSYAYT ELEAIMYALG VGASIKDPKD LKFIYEGSSD FSCLPTFGVI IGQKSMMGGG LAEIPGLSIN FAKVLHGEQY LELYKPLPRA GKLKCEAVVA DVLDKGSGVV IIMDVYSYSE KELICHNQFS LFLVGSGGFG GKRTSDKVKV AVAIPNRPPD AVLTDTTSLN QAALYRLSGD WNPLHIDPNF ASLAGFDKPI LHGLCTFGFS ARRVLQQFAD NDVSRFKAIK ARFAKPVYPG QTLQTEMWKE GNRIHFQTKV QETGDIVISN AYVDLAPTSG TSAKTPSEGG KLQSTFVFEE IGRRLKDIGP EVVKKVNAVF EWHITKGGNI GAKWTIDLKS GSGKVYQGPA KGAADTTIIL SDEDFMEVVL GKLDPQKAFF SGRLKARGNI MLSQKLQMIL KDYAKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.