Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PFDN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome PFDN4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15922259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13016-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15902259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13016-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15912259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13016-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PFDN4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PFDN4 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATMKKAAA EDVNVTFEDQ QKINKFARNT SRITELKEEI EVKKKQLQNL EDACDDIMLA DDDCLMIPYQ IGDVFISHSQ EETQEMLEEA KKNLQEEIDA LESRVESIQR VLADLKVQLY AKFGSNINLE ADES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.