Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK1 / PGKA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PGK1 / PGKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000282.1
ID gene (immissione) 5230
Nome PGK1 / PGKA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16053901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16073901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16083901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16093901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16003911
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8305-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000282.1
PGK1 / PGKA Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5230
Research Use Only
PGK1
Recombinant Protein
E. coli
FNVPMKNNQI TNNQRIKAAV PSIKFCLDNG AKSVVLMSHL GRPDGVPMPD KYSLEPVAVE LKSLLGKDVL FLKDCVGPEV EKACANPAAG SVILLENLRF HVEEEGKGKD ASGNKVKAEP AKIEAFRASL SKLGDVYVND AFGTAHRAHS SMVGVNLPQK AGGFLMKKEL NYFAKALESP ERPFLAILGG AKVADKIQLI NNMLDKVNEM IIGGGMAFTF LKVLNNMEIG TSLFDEEGAK IVKDLMSKAE KNGVKITLPV DFVTADKFDE NAKTGQATVA SGIPAGWMGL DCGPESSKKY AEAVTRAKQI VWNGPVGVFE WEAFARGTKA LMDEVVKATS RGCITIIGGG DTATCCAKWN TEDKVSHVST GGGASLELLE GKVLPGVDAL SNI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.