Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoserine phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoserine phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_004568.2
ID gene (immissione) 5723
Nome Phosphoserine phosphatase Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16054080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16074080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16064080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16084080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004090
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6549-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_004568.2
Phosphoserine phosphatase Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5723
Research Use Only
PSPH
Recombinant Protein
E. coli
MVSHSELRKL FYSADAVCFD VDSTVIREEG IDELAKICGV EDAVSEMTRR AMGGAVPFKA ALTERLALIQ PSREQVQRLI AEQPPHLTPG IRELVSRLQE RNVQVFLISG GFRSIVEHVA SKLNIPATNV FANRLKFYFN GEYAGFDETQ PTAESGGKGK VIKLLKEKFH FKKIIMIGDG ATDMEACPPA DAFIGFGGNV IRQQVKDNAK WYITDFVELL GELEE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.