Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001032626.1
ID gene (immissione) 5264
Nome Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16023690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16043690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16033690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6492-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001032626.1
Phytanoyl-CoA dioxygenase, peroxisomal Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5264
Research Use Only
PHYH
Recombinant Protein
E. coli
SGTISSASFH PQQFQYTLDN NVLTLEQRKF YEENGFLVIK NLVPDADIQR FRNEFEKICR KEVKPLGLTV MRDVTISKSE YAPSEKMITK VQDFQEDKEL FRYCTLPEIL KYVECFTGPN IMAMHTMLIN KPPDSGKKTS RHPLHQDLHY FPFRPSDLIV CAWTAMEHIS RNNGCLVVLP GTHKGSLKPH DYPKWEGGVN KMFHGIQDYE ENKARVHLVM EKGDTVFFHP LLIHGSGQNK TQGFRKAISC HFASADCHYI DVKGTSQENI EKEVVGIAHK FFGAENSVNL KDIWMFRARL VKGERTNL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.