Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PI3 / Elafin / WFDC14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6493-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002629.1
PI3 / Elafin / WFDC14 Protein
Research Use Only
PI3
Recombinant Protein
Yeast
AQEPVKGPVS TKPGSCPIIL IRCAMLNPPN RCLKDTDCPG IKKCCEGSCG MACFVPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5266
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol