Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIK3R5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PIK3R5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001136105.1
ID gene (immissione) 23533
Nome PIK3R5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16051531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16071531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16061531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16081531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16091531
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16001541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7909-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001136105.1
PIK3R5 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
23533
Research Use Only
PIK3R5
Recombinant Protein
E. coli
MDSGYVEDSE ESSSEWPWRR GSQERRGHRR PGQKFIRIYK LFKSTSQLVL RRDSRSLEGS SDTALPLRRA GSLCSPLDEP VSPPSRAQRS RSLPQPKLGT QLPSWLLAPA SRPQRRRPFL SGDEDPKAST LRVVVFGSDR ISGKVARAYS NLRRLENNRP LLTRFFKLQF FYVPVKRSHG TSPGACPPPR SQTPSPPTDS PRHASPGELG TTPWEESTND ISHYLGMLDP WYERNVLGLM HLPPEVLCQQ SLKAEAQALE GSPTQLPILA DMLLYYCRFA ARPVLLQVYQ TELTFITGEK TTEIFIHSLE LGHSAATRAI KASGPGSKRL GIDGDREAVP LTLQIIYSKG AISGRSRWSN LEKVCTSVNL NKACRKQEEL DSSMEALTLN LTEVVKRQNS KSKKGFNQIS TSQIKVDKVQ IIGSNSCPFA VCLDQDERKI LQSVVRCEVS PCYKPEKSDL SSPPQTPPDL PAQAAPDLCS LLCLPIMTFS GALP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.