Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Specifica
ID gene (immissione) 5300
Nome PIN1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene PIN1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965268
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10820-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955268
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10820-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945268
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10820-1MG
1 mg
4240.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5300
Research Use Only
PIN1
Recombinant Protein
E. coli
MADEEKLPPG WEKRMSRSSG RVYYFNHITN ASQWERPSGN SSSGGKNGQG EPARVRCSHL LVKHSQSRRP SSWRQEKITR TKEEALELIN GYIQKIKSGE EDFESLASQF SDCSSAKARG DLGAFSRGQM QKPFEDASFA LRTGEMSGPV FTDSGIHIIL RTE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PIN1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 330 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-HCl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
Untagged
The PIN1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) 0.1M NaCl, 5mM DTT and 20% Glycerol.