Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIP4K2B Protein
A cDNA sequence encoding the PIP4K2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome PIP4K2B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13058-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15922379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13058-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932379
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13058-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PIP4K2B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PIP4K2B protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSNCTS TTAVAVAPLS ASKTKTKKKH FVCQKVKLFR ASEPILSVLM WGVNHTINEL SNVPVPVMLM PDDFKAYSKI KVDNHLFNKE NLPSRFKFKE YCPMVFRNLR ERFGIDDQDY QNSVTRSAPI NSDSQGRCGT RFLTTYDRRF VIKTVSSEDV AEMHNILKKY HQFIVECHGN TLLPQFLGMY RLTVDGVETY MVVTRNVFSH RLTVHRKYDL KGSTVAREAS DKEKAKDLPT FKDNDFLNEG QKLHVGEESK KNFLEKLKRD VEFLAQLKIM DYSLLVGIHD VDRAEQEEME VEERAEDEEC ENDGVGGNLL CSYGTPPDSP GNLLSFPRFF GPGEFDPSVD VYAMKSHESS PKKEVYFMAI IDILTPYDTK KKAAHAAKTV KHGAGAEIST VNPEQYSKRF NEFMSNILT
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.