Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PITPNM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001124320.1
ID gene (immissione) 9600
Nome PITPNM1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16024381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16044381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16034381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16054381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16064381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16074381
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8393-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001124320.1
PITPNM1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
9600
Research Use Only
PITPNM1
Recombinant Protein
E. coli
MLIKEYHILL PMSLDEYQVA QLYMIQKKSR EESSGEGSGV EILANRPYTD GPGGSGQYTH KVYHVGSHIP GWFRALLPKA ALQVEEESWN AYPYTRTRYT CPFVEKFSIE IETYYLPDGG QQPNVFNLSG AERRQRILDT IDIVRDAVAP GEYKAEEDPR LYHSVKTGRG PLSDDWARTA AQTGPLMCAY KLCKVEFRYW GMQAKIEQFI HDVGLRRVML RAHRQAWCWQ DEWTELSM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.