Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G7 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome PLA2G7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PLA2G7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PLA2G7 protein is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MVPPKLHVLF CLCGCLAVVY PFDWQYINPV AHMKSSAWVN KIQVLMAAAS FGQTKIPRGN GPYSVGCTDL MFDHTNKGTF LRLYYPSQDN DRLDTLWIPN KEYFWGLSKF LGTHWLMGNI LRLLFGSMTT PANWNSPLRP GEKYPLVVFS HGLGAFRTLY SAIGIDLASH GFIVAAVEHR DRSASATYYF KDQSAAEIGD KSWLYLRTLK QEEETHIRNE QVRQRAKECS QALSLILDID HGKPVKNALD LKFDMEQLKD SIDREKIAVI GHSFGGATVI QTLSEDQRFR CGIALDAWMF PLGDEVYSRI PQPLFFINSE YFQYPANIIK MKKCYSPDKE RKMITIRGSV HQNFADFTFA TGKIIGHMLK LKGDIDSNVA IDLSNKASLA FLQKHLGLHK DFDQWDCLIE GDDENLIPGT NINTTNQHIM LQNSSGIEKY N
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.