Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNMT Protein
A cDNA sequence encoding the PNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome PNMT Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15922459
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13083-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15912459
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13083-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15902459
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13083-1MG
1 mg
3420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PNMT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PNMT protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSGADRSPNA GAAPDSAPGQ AAVASAYQRF EPRAYLRNNY APPRGDLCNP NGVGPWKLRC LAQTFATGEV SGRTLIDIGS GPTVYQLLSA CSHFEDITMT DFLEVNRQEL GRWLQEEPGA FNWSMYSQHA CLIEGKGECW QDKERQLRAR VKRVLPIDVH QPQPLGAGSP APLPADALVS AFCLEAVSPD LASFQRALDH ITTLLRPGGH LLLIGALEES WYLAGEARLT VVPVSEEEVR EALVRSGYKV RDLRTYIMPA HLQTGVDDVK GVFFAWAQKV GL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.