Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLL Protein
A cDNA sequence encoding the POLL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | POLL Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952489
|
enQuireBio™
QP13094-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932489
|
enQuireBio™
QP13094-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942489
|
enQuireBio™
QP13094-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
POLL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POLL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLMHHQKYLQ RFLGGKREKK QKEACSIPGI GKRMAEKIIE ILESGHLRKL DHISESVPVL ELFSNIWGAG TKTAQMWYQQ GFRSLEDIRS QASLTTQQAI GLKHYSDFLE RMPREEATEI EQTVQKAAQA FNSGLLCVAC GSYRRGKATC GDVDVLITHP DGRSHRGIFS RLLDSLRQEG FLTDDLVSQE ENGQQQKYLG VCRLPGPGRR HRRLDIIVVP YSEFACALLY FTGSAHFNRS MRALAKTKGM SLSEHALSTA VVRNTHGCKV GPGRVLPTPT EKDVFRLLGL PYREPAERDW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |