Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR3H Protein
A cDNA sequence encoding the POLR3H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome POLR3H Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942529
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13107-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932529
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13107-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15922529
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13107-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
POLR3H Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR3H protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFVLVEM VDTVRIPPWQ FERKLNDSIA EELNKKLANK VVYNVGLCIC LFDITKLEDA YVFPGDGASHTKVHFRCVVF HPFLDEILIG KIKGCSPEGV HVSLGFFDDI LIPPESLQQP AKFDEAEQVW VWEYETEEGA HDLYMDTGEE IRFRVVDESF VDTSPTGPSS ADATTSSEEL PKKEAPYTLV GSISEPGLGL LSWWTSN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.