Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10465 |
---|---|
Nome | PPIH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | PPIH |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965298
|
enQuireBio™
QP10830-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955298
|
enQuireBio™
QP10830-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945298
|
enQuireBio™
QP10830-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10465 | |
Research Use Only | |
PPIH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVANSSPVN PVVFFDVSIG GQEVGRMKIE LFADVVPKTA ENFRQFCTGEFRKDGVPIGY KGSTFHRVIK DFMIQGGDFV NGDGTGVASI YRGPFADENF KLRHSAPGLL SMANSGPSTN GCQFFITCSK CDWLDGKHVV FGKIIDGLLV MRKIENVPTG PNNKPKLPVV ISQCGEM | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
PPIH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 220 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
Untagged | |
1 mg/ml solution containing 1x PBS pH 7.4 10% glycerol. |