Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIL2 Protein
A cDNA sequence encoding the PPIL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 23759
Nome PPIL2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene PPIL2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15925308
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10832-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905308
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10832-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15915308
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10832-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
23759
Research Use Only
PPIL2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKRQHQKDK MYITCAEYTH FYGGKKPDLP QTNFRRLPFD HCSLSLQPFV YPVCTPDGIV FDLLNIVPWL KKYGTNPSNG EKLDGRSLIK LNFSKNSEGK YHCPVLFTVF TNNTHIVAVR TTGNVYAYEA VEQLNIKAKN FRDLLTDEPF SRQDIITLQD PTNLDKFNVS NFYHVKNNMK IIDPDEEKAK QDPSYYLKNT NAETRETLQE YKEFKGDEI LAATMKAPEK KKVDKLNAAH YSTGKVSASF TSTAMVPETT EAAAIDEDV LRYQFVKKKG YVRLHTNKGD LNLELHCDLT PKTCENFIRL CKKHYYDGTI FHRSIRNFVI QGGDPTGTGT GGESYWGKPF KDEFRPNLSH TGRGILSMAN SGPNSNRSQF FITFRSCAYL DKKHTIFGRV VGGFDVLTAM ENVESDPKTD RPKEEIRIDA TTVFVDPYEE ADAQIAQERK TQLKVAPETK VKSSQPQAGS QGPQTFRQGV GKYINPAATE QQRKSPQPVP LSPCPRRSPV GVLGTSAPGS SRLPDDH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
PPIL2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 290 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
His
The PPIL2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.