Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1CA Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1CA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome PPP1CA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Specific activity: >3,000 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 37C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15995308
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10835-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15915318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10835-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10835-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PPP1CA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDSEKLNLD SIIGRLLEVQ GSRPGKNVQL TENEIRGLCL KSREIFLSQP ILLELEAPLK ICGDIHGQYY DLLRLFEYGG FPPESNYLFL GDYVDRGKQS LETICLLLAY KIKYPENFFL LRGNHECASI NRIYGFYDEC KRRYNIKLWK TFTDCFNCLP IAAIVDEKIF CCHGGLSPDL QSMEQIRRIM RPTDVPDQGL LCDLLWSDPD KDVQGWGEND RGVSFTFGAE VVAKFLHKHD LDLICRAHQV VEDGYEFFAK RQLVTLFSAP NYCGEFDNAG AMMSVDETLM CSFQILKPAD KNKGKYGQFS GLNPGGRPIT PPRNSAKAKK
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: >3,000 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme hydrolyzing 1 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at 37C, pH7.5 using 10mM of substrate.
Human
His
PPP1CA protein solution (0.2 mg/ml) containing 50mM Tris-HCl (pH 8.5),0.2M NaCl, 1mM DTT, 0.1mM PMSF, 1mM MnCl2 and 50% glycerol.