Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1CC Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 5501
Nome PPP1CC Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene PPP1CC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15925318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10836-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10836-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935318
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10836-50UG
50 μg
7875.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5501
Research Use Only
PPP1CC
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADLDKLNID SIIQRLLEVR GSKPGKNVQL QENEIRGLCL KSREIFLSQP ILLELEAPLK ICGDIHGQYY DLLRLFEYGG FPPESNYLFL GDYVDRGKQS LETICLLLAY KIKYPENFFL LRGNHECASI NRIYGFYDEC KRRYNIKLWK TFTDCFNCLP IAAIVDEKIF CCHGGLSPDL QSMEQIRRIM RPTDVPDQGL LCDLLWSDPD KDVLGWGEND RGVSFTFGAE VVAKFLHKHD LDLICRAHQV VEDGYEFFAK RQLVTLFSAP NYCGEFDNAG AMMSVDETLM CSFQILKPAE KKKPNATRPV TPPRGMITKQ AKK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
PPP1CC Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 700 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
The PPP1CC protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.