Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP2R1A Protein
A cDNA sequence encoding the PPP2R1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome PPP2R1A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15922589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13127-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15912589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13127-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15902589
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13127-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PPP2R1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PPP2R1A protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAADGD DSLYPIAVLI DELRNEDVQL RLNSIKKLST IALALGVERT RSELLPFLTD TIYDEDEVLL ALAEQLGTFT TLVGGPEYVH CLLPPLESLA TVEETVVRDK AVESLRAISH EHSPSDLEAH FVPLVKRLAG GDWFTSRTSA CGLFSVCYPR VSSAVKAELR QYFRNLCSDD TPMVRRAAAS KLGEFAKVLE LDNVKSEIIP MFSNLASDEQ DSVRLLAVEA CVNIAQLLPQ EDLEALVMPT LRQAAEDKSW RVRYMVADKF TELQKAVGPE ITKTDLVPAF QNLMKDCEAE VRAAASHKVK EFCENLSADC RENVIMSQIL PCIKELVSDANQHVKSALAS VIMGLSPILG KDNTIEHLLP LFLAQLKDEC PEVRLNIISN LDCVNEVIGI RQLSQSLLPA IVELAEDAKW RVRLAIIEYM PLLAGQLGVE FFDEKLNSLC MAWLVDHVYA IREAATSNLK KLVEKFGKEW AHATIIPKVL AMSGDPNYLH RMTTLFCINV LSEVCGQDIT TKHMLPTVLR MAGDPVANVR FNVAKSLQKI GPILDNSTLQ SEVKPILEKL TQDQDVDVKY FAQEALTVLS LA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.