Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3CC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP3CC, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001230903.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5533 |
Nome | PPP3CC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001230903.1 | |
PPP3CC Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5533 | |
Research Use Only | |
PPP3CC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SGRRFHLSTT DRVIKAVPFP PTQRLTFKEV FENGKPKVDV LKNHLVKEGR LEEEVALKII NDGAAILRQE KTMIEVDAPI TVCGDIHGQF FDLMKLFEVG GSPSNTRYLF LGDYVDRGYF SIECVLYLWS LKINHPKTLF LLRGNHECRH LTDYFTFKQE CRIKYSEQVY DACMETFDCL PLAALLNQQF LCVHGGMSPE ITSLDDIRKL DRFTEPPAFG PVCDLLWSDP SEDYGNEKTL EHYTHNTVRG CSYFYSYPAV CEFLQNNNLL SIIRAHEAQD AGYRMYRKSQ ATGFPSLITI FSAPNYLDVY NNKAAVLKYE NNVMNIRQFN CSPHPYWLPN FMDVFTWSLP FVGEKVTEML VNVLNICSDD ELISDDEAEG STTVRKEIIR NKIRAIGKMA RVFSILRQES ESVLTLKGLT PTGTLPLGVL SGGKQTIETA TVEAVEAREA IRGFSLQHKI RSFEEARGLD RINERMPPRK DSIHAGGPMK SVTSAHSHAA HRSDQGKKAH S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |