Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pregnancy zone Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pregnancy zone protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Nome | Pregnancy zone Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | PZP |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16034190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16054190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16044190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16074190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084190
|
enQuireBio™
QP6563-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Pregnancy zone Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PZP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKPEAELSVS SVYNLLTVKD LTNFPDNVDQ QEEEQGHCPR PFFIHNGAIY VPLSSNEADI YSFLKGMGLK VFTNSKIRKP KSCSVIPSVS AGAVGQGYYG AGLGVVERPY VPQLGTYNVI PLNNEQSSGP VPETVRSYFP ETWIWELVAV NSSGVAEVGV TVPDTITEWK AGAFCLSEDA GLGISSTASL RAFQPFFVEL TMPYSVIRGE VFTLKATVLN YLPKCIRAEG IEQEKTFSSM TCASGANVSE QLSLKLPSNV VKESARASFS VLGDILGSAM QNIQNLLQMP YGCGEQNMVL FAPNIYVLNY LNETQQLTQE IKAKAVGYLI TGYQRQLNYK HQDGSYSTFG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |