Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKACB Protein
A cDNA sequence encoding the PRKACB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PRKACB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972629
|
enQuireBio™
QP13141-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962629
|
enQuireBio™
QP13141-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952629
|
enQuireBio™
QP13141-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRKACB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRKACB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAYREP PCNQYTGTTT ALQKLEGFAS RLFHRHSKGT AHDQKTALEN DSLHFSEHTA LWDRSMKEFL AKAKEDFLKK WENPTQNNAG LEDFERKKTL GTGSFGRVML VKHKATEQYY AMKILDKQKV VKLKQIEHTL NEKRILQAVN FPFLVRLEYA FKDNSNLYMV MEYVPGGEMF SHLRRIGRFS EPHARFYAAQ IVLTFEYLHS LDLIYRDLKP ENLLIDHQGY IQVTDFGFAK RVKGRTWTLC GTPEYLAPEI ILSKGYNKAV DWWALGVLIY EMAAGYPPFF ADQPIQIYEK IVSGKVRFPS HFSSDLKDLL RNLLQVDLTK RFGNLKNGVS DIKTHKWFAT TDWIAIYQRK VEAPFIPKFR GSGDTSNFDD YEEEDIRVSI TEKCAKEFGE F | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |