Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAR2A Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAR2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PRKAR2A Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962639
|
enQuireBio™
QP13144-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952639
|
enQuireBio™
QP13144-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942639
|
enQuireBio™
QP13144-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRKAR2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKAR2A protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSHIQIP PGLTELLQGY TVEVLRQQPP DLVEFAVEYF TRLREARAPA SVLPAATPRQ SLGHPPPEPG PDRVADAKGD SESEEDEDLE VPVPSRFNRR VSVCAETYNP DEEEEDTDPR VIHPKTDEQR CRLQEACKDI LLFKNLDQEQ LSQVLDAMFE RIVKADEHVI DQGDDGDNFY VIERGTYDIL VTKDNQTRSV GQYDNRGSFG ELALMYNTPR AATIVATSEG SLWGLDRVTF RRIIVKNNAK KRKMFESFIE SVPLLKSLEV SERMKIVDVI GEKIYKDGER IITQGEKADS FYIIESGEVS ILIRSRTKSN KDGGNQEVEI ARCHKGQYFG ELALVTNKPR AASAYAVGDV KCLVMDVQAF ERLLGPCMDI MKRNISHYEE QLVKMFGSSV DLGNLGQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |