missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable imidazolonepropionase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable imidazolonepropionase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_689648.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 144193 |
Nome | Probable imidazolonepropionase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051861
|
enQuireBio™
QP7963-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071861
|
enQuireBio™
QP7963-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061861
|
enQuireBio™
QP7963-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081861
|
enQuireBio™
QP7963-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091861
|
enQuireBio™
QP7963-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001871
|
enQuireBio™
QP7963-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_689648.2 | |
Probable imidazolonepropionase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
144193 | |
Research Use Only | |
AMDHD1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASGHSLLLE NAQQVVLVCA RGERFLARDA LRSLAVLEGA SLVVGKDGFI KAIGPADVIQ RQFSGETFEE IIDCSGKCIL PGLVDAHTHP VWAGERVHEF AMKLAGATYM EIHQAGGGIH FTVERTRQAT EEELFRSLQQ RLQCMMRAGT TLVECKSGYG LDLETELKML RVIERARREL DIGISATYCG AHSVPKGKTA TEAADDIINN HLPKLKELGR NGEIHVDNID VFCEKGVFDL DSTRRILQRG KDIGLQINFH GDELHPMKAA ELGAELGAQA ISHLEEVSDE GIVAMATARC SAILLPTTAY MLRLKQPRAR KMLDEGVIVA LGSDFNPNAY CFSMPMVMHL ACVNMRMSMP EALAAATINA AYALGKSHTH GSLEVGKQGD LIIINSSRWE HLIYQFGGHH ELIEYVIAKG KLIYKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |