Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | Procalcitonin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975348
|
enQuireBio™
QP10847-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955348
|
enQuireBio™
QP10847-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965348
|
enQuireBio™
QP10847-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Procalcitonin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APFRSALESS PADPATLSED EARLLLAALV QDYVQMKASE LEQEQEREGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDFNKFHT FPQTAIGVGA PGKKRDMSSD LERDHRPHVS MPQNAN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Human Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas. The assay was run at 80ng/ml with a typical recovery of 80 percent. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 10mM sodium phosphate pH 7.5. |