Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proguanylin Protein
A cDNA sequence encoding the Proguanylin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | Proguanylin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952679
|
enQuireBio™
QP13157-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932679
|
enQuireBio™
QP13157-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942679
|
enQuireBio™
QP13157-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Proguanylin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Proguanylin filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in deionized H20. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS VTVQDGNFSF SLESVKKLKD LQEPQEPRVG KLRNFAPIPG EPVVPILCSN PNFPEELKPL CKEPNAQEIL QRLEEIAEDP GTCEICAYAA CTGC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |