Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prohibitin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prohibitin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6488-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063660
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001268425.1
Prohibitin Protein
Research Use Only
PHB
Recombinant Protein
E. coli
MAAKVFESIG KFGLALAVAG GVVNSALYNV DAGHRAVIFD RFRGVQDIVV GEGTHFLIPW VQKPIIFDCR SRPRNVPVIT GSKDLQNVNI TLRILFRPVA SQLPRIFTSI GEDYDERVLP SITTEILKSV VARFDAGELI TQRELVSRQV SDDLTERAAT FGLILDDVSL THLTFGKEFT EAVEAKQVAQ QEAERARFVV EKAEQQKKAA IISAEGDSKA AELIANSLAT AGDGLIELRK LEAAEDIAYQ LSRSRNITYL PAGQSVLLQL PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5245
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol