Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002792.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5699 |
Nome | Proteasome subunit beta type-10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16054050
|
enQuireBio™
QP6544-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16074050
|
enQuireBio™
QP6544-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16064050
|
enQuireBio™
QP6544-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084050
|
enQuireBio™
QP6544-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094050
|
enQuireBio™
QP6544-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004060
|
enQuireBio™
QP6544-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002792.1 | |
Proteasome subunit beta type-10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5699 | |
Research Use Only | |
PSMB10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTIAGLVFQD GVILGADTRA TNDSVVADKS CEKIHFIAPK IYCCGAGVAA DAEMTTRMVA SKMELHALST GREPRVATVT RILRQTLFRY QGHVGASLIV GGVDLTGPQL YGVHPHGSYS RLPFTALGSG QDAALAVLED RFQPNMTLEA AQGLLVEAVT AGILGDLGSG GNVDACVITK TGAKLLRTLS SPTEPVKRSG RYHFVPGTTA VLTQTVKPLT LELVEETVQA MEVE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |