Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_037490.2
ID gene (immissione) 29943
Nome Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16023481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16043481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16033481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8239-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_037490.2
Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29943
Research Use Only
PADI1
Recombinant Protein
E. coli
MAPKRVVQLS LKMPTHAVCV VGVEAHVDIH SDVPKGANSF RVSGSSGVEV FMVYNRTRVK EPIGKARWPL DTDADMVVSV GTASKELKDF KVRVSYFGEQ EDQALGRSVL YLTGVDISLE VDTGRTGKVK RSQGDKKTWR WGPEGYGAIL LVNCDRDNHR SAEPDLTHSW LMSLADLQDM SPMLLSCNGP DKLFDSHKLV LNVPFSDSKR VRVFCARGGN SLSDYKQVLG PQCLSYEVER QPGEQEIKFY VEGLTFPDAD FLGLVSLSVS LVDPGTLPEV TLFTDTVGFR MAPWIMTPNT QPPEELYVCR VMDTHGSNEK FLEDMSYLTL KANCKLTICP QVENRNDRWI QDEMEFGYIE APHKSFPVVF DSPRNRGLKD FPYKRILGPD FGYVTREIPL PGPSSLDSFG NLDVSPPVTV GGTEYPLGRI LIGSSFPKSG GRQMARAVRN FLKAQQVQAP VELYSDWLSV GHVDEFLTFV PTSDQKGFRL LLASPSACLK LFQEKKEEGY GEAAQFDGLK HQAKRSINEM LADRHLQRDN LHAQKCIDWN RNVLKRELGL AESDIVDIPQ LFFLKNFYAE AFFPDMVNMV VLGKYLGIPK PYGPIINGRC CLEEKVQSLL EPLGLHCIFI DDYLSYHELQ GEIHCGTNVR RKPFPFKWWN MVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.