Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein delta homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein delta homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001304101.1
ID gene (immissione) 8788
Nome Protein delta homolog 1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15948799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15988799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15958799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15978799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15998799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15968799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5937-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001304101.1
Protein delta homolog 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8788
Research Use Only
DLK1
Recombinant Protein
Yeast
AECFPACNPQ NGFCEDDNVC RCQPGWQGPL CDQCVTSPGC LHGLCGEPGQ CICTDGWDGE LCDRDVRACS SAPCANNRTC VSLDDGLYEC SCAPGYSGKD CQKKDGPCVI NGSPCQHGGT CVDDEGRASH ASCLCPPGFS GNFCEIVANS CTPNPCENDG VCTDIGGDFR CRCPAGFIDK TCSRPVTNCA SSPCQNGGTC LQHTQVSYEC LCKPEFTGLT CVKKRALSPQ QVTRLPSGYG LAYRLTPGVH ELPVQQPEHR ILKVSMKELN KKTPLLTEGQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.