Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein DGCR6L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein DGCR6L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8165-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_150282.2
Protein DGCR6L Protein
Research Use Only
DGCR6L
Recombinant Protein
E. coli
MERYAAALEE VADGARQQER HYQLLSALQS LVKELPSSFQ QRLSYTTLSD LALALLDGTV FEIVQGLLEI QHLTEKSLYN QRLRLQNEHR VLRQALRQKH QEAQQACRPH NLPVVQAAQQ RELEAVEHRI REEQRAMDQK IILELDRKVA DQQSTLEKAG VAGFYVTTNP QELMLQMNLL ELIRKLQQRG CRAGNAALGL GGPWQSPAAQ CDQKGSPVPP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85359
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol