Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7367-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058480
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Protein E7 Protein
Research Use Only
E7
Recombinant Protein
E. coli
MHGPKATLQD IVLHLEPQNE IPVDLLCHEQ LSDSEEENDE IDGVNHQHLP ARRAEPQRHT MLCMCCKCEA RIKLVVESSA DDLRAFQQLF LNTLSFVCPW CASQQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol