Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001269592.1
ID gene (immissione) 9645
Nome Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16037981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-100UG
100 μg
645.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16087981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16047981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16067981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16077981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16057981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9273-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001269592.1
Protein-methionine sulfoxide oxidase MICAL2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
9645
Research Use Only
MICAL2
Recombinant Protein
Yeast
MGENEDEKQA QAGQVFENFV QASTCKGTLQ AFNILTRHLD LDPLDHRNFY SKLKSKVTTW KAKALWYKLD KRGSHKEYKR GKSCTNTKCL IVGGGPCGLR TAIELAYLGA KVVVVEKRDS FSRNNVLHLW PFTIHDLRGL GAKKFYGKFC AGSIDHISIR QLQLILFKVA LMLGVEIHVN VEFVKVLEPP EDQENQKIGW RAEFLPTDHS LSEFEFDVII GADGRRNTLE GFRRKEFRGK LAIAITANFI NRNSTAEAKV EEISGVAFIF NQKFFQDLKE ETGIDLENIV YYKDCTHYFV MTAKKQSLLD KGVIINDYID TEMLLCAENV NQDNLLSYAR EAADFATNYQ LPSLDFAMNH YGQPDVAMFD FTCMYASENA ALVRERQAHQ LLVALVGDSL LEPFWPMGTG CARGFLAAFD TAWMVKSWNQ GTPPLELLAE RESLYRLLPQ TTPENINKNF EQYTLDPGTR YPNLNSHCVR PHQVKHLYIT KELEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.