Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6520-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053880
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001028729.1
Protein phosphatase 1B Protein
Research Use Only
PPM1B
Recombinant Protein
E. coli
SIVLVCFSNA PKVSDEAVKK DSELDKHLES RVEEIMEKSG EEGMPDLAHV MRILSAENIP NLPPGGGLAG KRNVIEAVYS RLNPHRESDG ASDEAEESGS QGKLVEALRQ MRINHRGNYR QLLEEMLTSY RLAKVEGEES PAEPAATATS SNSDAGNPVT MQESHTESES GLAELDSSNE DAGTKMSGEK I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5495
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform Beta-X
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol