Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-3a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-3a, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_149122.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 89780 |
Nome | Protein Wnt-3a Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16046751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16036751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056751
|
enQuireBio™
QP8838-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_149122.1 | |
Protein Wnt-3a Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
89780 | |
Research Use Only | |
Wnt3a | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SYPIWWSLAV GPQYSSLGSQ PILCASIPGL VPKQLRFCRN YVEIMPSVAE GIKIGIQECQ HQFRGRRWNC TTVHDSLAIF GPVLDKATRE SAFVHAIASA GVAFAVTRSC AEGTAAICGC SSRHQGSPGK GWKWGGCSED IEFGGMVSRE FADARENRPD ARSAMNRHNN EAGRQAIASH MHLKCKCHGL SGSCEVKTCW WSQPDFRAIG DFLKDKYDSA SEMVVEKHRE SRGWVETLRP RYTYFKVPTE RDLVYYEASP NFCEPNPETG SFGTRDRTCN VSSHGIDGCD LLCCGRGHNA RAERRREKCR CVFHWCCYVS CQECTRVYDV HTC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |