Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRTFDC1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRTFDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PRTFDC1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952739
|
enQuireBio™
QP13177-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942739
|
enQuireBio™
QP13177-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932739
|
enQuireBio™
QP13177-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRTFDC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRTFDC1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGSSEE APDYGRGVVI MDDWPGYDLN LFTYPQHYYG DLEYVLIPHG IIVDRIERLA KDIMKDIGYS DIMVLCVLKG GYKFCADLVE HLKNISRNSD RFVSMKVDFI RLKSYRNDQS MGEMQIIGGD DLSTLAGKNV LIVEDVVGTG RTMKALLSNI EKYKPNMIKV ASLLVKRTSR SDGFRPDYAG FEIPNLFVVG YALDYNEYFR DLNHICVINE HGKEKYRV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |