Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG5 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PSG5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15972749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15982749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952749
|
enQuireBio™
QP13180-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PSG5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSG5 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAL PPKVSEGKDV LLLVHNLPQN LAGYIWYKGQ LMDLYHYITS YVVDGQINIY GPAYTGRETV YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKRGDRT RGVTGYFTFN LYLKLPKPYI TINNSKPREN KDVLAFTCEP KSENYTYIWW LNGQSLPVSP RVKRPIENRI LILPSVTRNE TGPYECEIRD RDGGMRSDPV TLNVLYGPDL PSIYPSFTYY RSGENLYLSC FAESNPPAEY FWTINGKFQQ SGQKLSIPQI TTKHRGLYTC SVRNSATGKE SSKSMTVEVS APSGIGRLPL LNPI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |