Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSME3 / PA28-gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSME3 / PA28-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8770-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16056391
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005780.2
PSME3 / PA28-gamma Protein
Research Use Only
PSME3
Recombinant Protein
E. coli
ASLLKVDQEV KLKVDSFRER ITSEAEDLVA NFFPKKLLEL DSFLKEPILN IHDLTQIHSD MNLPVPDPIL LTNSHDGLDG PTYKKRRLDE CEEAFQGTKV FVMPNGMLKS NQQLVDIIEK VKPEIRLLIE KCNTVKMWVQ LLIPRIEDGN NFGVSIQEET VAELRTVESE AASYLDQISR YYITRAKLVS KIAKYPHVED YRRTVTEIDE KEYISLRLII SELRNQYVTL HDMILKNIEK IKRPRSSNAE T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10197
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol