Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGES3 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGES3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | PTGES3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952819
|
enQuireBio™
QP13201-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942819
|
enQuireBio™
QP13201-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932819
|
enQuireBio™
QP13201-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PTGES3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The PTGES3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQPASAKWYD RRDYVFIEFC VEDSKDVNVN FEKSKLTFSC LGGSDNFKHL NEIDLFHCID PNDSKHKRTD RSILCCLRKG ESGQSWPRLT KERAKLNWLS VDFNNWKDWE DDSDEDMSNF DRFSEMMNNM GGDEDVDLPE VDGADDDSQD SDDEKMPDLE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |