Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | PTGR2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912829
|
enQuireBio™
QP13203-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992819
|
enQuireBio™
QP13203-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902829
|
enQuireBio™
QP13203-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PTGR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTGR2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIVQRV VLNSRPGKNG NPVAENFRME EVYLPDNINE GQVQVRTLYL SVDPYMRCRM NEDTGTDYIT PWQLSQVVDG GGIGIIEESK HTNLTKGDFV TSFYWPWQTK VILDGNSLEK VDPQLVDGHL SYFLGAIGMP GLTSLIGIQE KGHITAGSNK TMVVSGAAGA CGSVAGQIGH FLGCSRVVGI CGTHEKCILL TSELGFDAAI NYKKDNVAEQ LRESCPAGVD VYFDNVGGNI SDTVISQMNE NSHIILCGQI SQYNKDVPYP PPLSPAIEAI QKERNITRER FLVLNYKDKF EPGILQLSQW FKEGKLKIKE TVINGLENMG AAFQSMMTGG NIGKQIVCIS EEISL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |