Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN1 Protein
A cDNA sequence encoding the PTPN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | PTPN1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925378
|
enQuireBio™
QP10856-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945378
|
enQuireBio™
QP10856-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935378
|
enQuireBio™
QP10856-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PTPN1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEMEKEFEQI DKSGSWAAIY QDIRHEASDF PCRVAKLPKN KNRNRYRDVS PFDHSRIKLHQEDNDYINAS LIKMEEAQRS YILTQGPLPN TCGHFWEMVW EQKSRGVVML NRVMEKGSLKCAQYWPQKEE KEMIFEDTNL KLTLISEDIK SYYTVRQLEL ENLTTQETRE ILHFHYTTWPDFGVPESPAS FLNFLFKVRE SGSLSPEHGP VVVHCSAGIG RSGTFCLADT CLLLMDKRKDPSSVDIKKVL LEMRKFRMGL IQTADQLRFS YLAVIEGAKF IMGDSSVQDQ WKELSHEDLE PPPEHIPPPPRPPKRILEPHN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 2mM beta-mercaptoethanol, 1mM EDTA, 1mM DTT and 20% Glycerol. |