Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001035059.1
ID gene (immissione) 84867
Nome PTPN5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16054110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16074110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16064110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16084110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004120
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6554-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001035059.1
PTPN5 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
84867
Research Use Only
PTPN5
Recombinant Protein
E. coli
LQAEFFEIPM NFVDPKEYDI PGLVRKNRYK TILPNPHSRV CLTSPDPDDP LSSYINANYI RGYGGEEKVY IATQGPIVST VADFWRMVWQ EHTPIIVMIT NIEEMNEKCT EYWPEEQVAY DGVEITVQKV IHTEDYRLRL ISLKSGTEER GLKHYWFTSW PDQKTPDRAP PLLHLVREVE EAAQQEGPHC APIIVHCSAG IGRTGCFIAT SICCQQLRQE GVVDILKTTC QLRQDRGGMI QTCEQYQFVH HVMSLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.